Wichtige Dokumente
471585
tert-Dodecylmercaptan
mixture of isomers, 98.5%
Synonym(e):
tert-Dodecanthiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98.5%
bp
227-248 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
SC(C(C(C(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
InChIKey
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Data characterizing the biophysical and nitric oxide release properties of the tDodSNO-Styrene maleic anhydride nanoparticle SMA-tDodSNO: Diese Studie befasst sich mit der Synthese und Charakterisierung von SMA-tDodSNO-Nanopartikeln unter Verwendung von tert-Dodecylmercaptan (H Alimoradi et al., 2018).
- CCu2ZnSnS4-Ag2S p-n-Heterostrukturen im Nanobereich als Sensibilisatoren für die photoelektrochemische Wasserspaltung: Die Forschungsarbeit untersucht die Verwendung von tert-Dodecylmercaptan bei der Synthese von CZTS-Ag2S-Heterotstrukturen für die photoelektrochemische Wasserspaltung (X Yu et al., 2015).
- Verbesserte Leistung eines triboelektrischen Nanogenerators auf der Grundlage von Polyamid-Silber-Antimonsulfid-Nanofasern zur Energiegewinnung: Diese Studie befasst sich mit der Synthese von Nanofasern unter Verwendung von tert-Dodecylmercaptan für triboelektrische Nanogeneratoren (A Yar et al., 2021).
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?