Wichtige Dokumente
8.20544
Sigma-Aldrich
1-Dodecanethiol
for synthesis
Synonym(e):
1-Dodecanethiol, Laurylmercaptan, Dodecylmercaptan
Größe auswählen
250 ML
CHF 56.20
1 L
CHF 91.10
3 KG
CHF 179.00
10 L
CHF 418.00
170 KG
CHF 5’810.00
CHF 56.20
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 56.20
1 L
CHF 91.10
3 KG
CHF 179.00
10 L
CHF 418.00
170 KG
CHF 5’810.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352105
EG-Index-Nummer:
203-984-1
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
≥98.0% (GC)
CHF 56.20
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.002 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
230 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
-9--7 °C
Übergangstemp.
flash point 127 °C
Dichte
0.845 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
SCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChIKey
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Dodecanthiol ist ein Alkylthiol, das als organische Quelle für Schwefel verwendet werden kann. Es wird zur Herstellung von synthetischem Gummi, nichtionischen Detergenzien, Kunststoffen und Arzneimitteln verwendet.
Anwendung
1-Dodecanthiol (1-DDT) kann wie folgt verwendet werden:      
  • Als Schwefelquelle und Capping-Ligand bei der Synthese von Kupfersulfid-Nanopartikeln (Cu2S), die als Elektronendonator und Lochakzeptor in photokatalytischen Reaktionen angewendet werden können.      
  • Als koordinierender Ligand zur Herstellung von Cu2ZnSnS4-(CZTS)-Nanokristallen zur Kontrolle der Kernbildung und des Wachstums von CZTS-Nanokristallen.
Zink-dotierte Kupfer-Indiumsulfid (ZnCuInS2) Quantenpunkte können mit 1-Decanthiol als Ligand funktionalisiert werden, um die Ladungsmobilität und die Leuchtdichte organischer lichtemittierender Dioden (OLEDs) zu verbessern.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,844 - 0,846
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
262.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
128 °C - closed cup