Wichtige Dokumente
471518
2-(tert.-Butylamino)-ethanol
99%
Synonym(e):
N-tert.-Butylethanolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4 (vs air)
Assay
99%
Form
solid
bp
90-92 °C/25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-43 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)NCCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)7-4-5-8/h7-8H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
IUXYVKZUDNLISR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)