Merck
469432
Sigma-Aldrich
Methyl-(2S)-glycidat
optical purity ee: 99% (GLC), 98%
Synonym(e):
(S)-Oxiransäuremethylester
Größe auswählen
5 G
CHF 299.00
25 G
CHF 1’110.00
CHF 299.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 299.00
25 G
CHF 1’110.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 299.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −32°, c = 1 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.42 (lit.)
Dichte
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChIKey
YKNYRRVISWJDSR-VKHMYHEASA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
162.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)