Merck
469025
Sigma-Aldrich
tert-Butylferrocen
97%
About This Item
Lineare Formel:
Fe(C5H5)(C5H4C(CH3)3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.579 (lit.)
bp
96 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C9H13.C5H5.Fe/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8;1-2-4-5-3-1;/h4-7H,1-3H3;1-5H;
InChIKey
DOUYOVFHQKVSSJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)