468045
D-(+)-chiro-Inositol
95%
Synonym(e):
1,2,4/3,5,6-Hexahydroxycyclohexan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]23/D +60°, c = 1.2 in H2O
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
InChIKey
CDAISMWEOUEBRE-LKPKBOIGSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable