Merck
I7508
Sigma-Aldrich
myo-Inositol
≥99% (GC), BioReagent
Synonym(e):
i-Inosit, meso-Inosit
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
1907329
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
6.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥99% (GC)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
222-227 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
agriculture
life science and biopharma
metabolomics
sample preparation
sample preparation
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES String
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChIKey
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Myo-Inositol ist auch als i-Inositol bekannt und ein Zuckeralkohol; es wirkt als Wachstumsfaktor bei Tieren und Mikroorganismen. Da es die wesentlichen Vitaminkriterien nicht erfüllt, ist es als Pseudovitamin klassifiziert, da ein Mangel trotz seiner lebenswichtigen Rolle im Körper nicht zu Erkrankungen führt. Dieses Polyol ist reichlich vorhanden und dient als strukturelles Element bei eukaryotischen sekundären Botenstoffen. Es spielt eine entscheidende Rolle in biologischen Prozessen wie der Insulinsignaltransduktion und der Zytoskeletttransduktion.
Myo-Inositol ist ein Schlüsselbestandteil struktureller Lipide wie Phosphatidylinositol (PI) und seinen verschiedenen Phosphaten, einschließlich Phosphatidylinositolphosphat(PIP)-Lipiden. Es fungiert als Osmolyt, als Supplement in Zellkulturmedien, als Nährstoff, als Phosphoinositid-Phospholipase-C-Inhibitor und Metabolit. Es ist an der Zellsignalisierung beteiligt, kann die Differenzierung von Tumorzellen stimulieren und kommt in Phospholipiden der Zellmembran, in Plasmalipoproteinen und dem Zellkern vor und weist potenziell chemopräventive Eigenschaften auf. Myo-Inositol ist ein vielseitiger Wirkstoff, der in Zellkulturen, der Metabolomik und biochemischen Forschung zum Einsatz kommt und zur Erforschung zellulärer Prozesse und deren Auswirkungen auf Gesundheit und Krankheit beiträgt.
myo-Inositol (MI) ist ein zuckerähnliches Molekül, das primär in den Gliazellen des menschlichen Hirns vorkommt. 
Anwendung
myo-Inositol wird wie folgt verwendet:
  • in flüssigem Basalmedium als Kontrolle für das Inositolhungern von Kulturen
  • als Zusatz zu synthetischem Oviduktflüssigkeit-Medium für Embryokulturen
  • als Komponente von Fuji-Vitaminlösung zum Herstellen von Nährmedium für das Züchten von Zuckerrohrpflänzchen
Biochem./physiol. Wirkung
myo-Inositol (MI) dient als Osmolyt und unterstützt die Bildung der Zellmembran und Myelin-Blattstrukturen. Es dient als wichtiger Vorläufer von Membran-Phosphoinositiden und -Phospholipiden. Erhöhte Konzentrationen von myo-Inositol (MI) wurden bei verschiedenen Erkrankungen des Gehirns wie Morbus Alzheimer, Gliomatosis cerebri und Diabetes mellitus festgestellt. myo-Inositol ist ein Bestandteil der Membran von Phospholipiden, Glycosylphosphatidylinositol-Ankern, die Glykoproteine an Zellmembranen binden können, und Inositolphosphat-Sekundärbotenstoffen.
Bestandteil von Membranphospholipiden, Glycosyl­phosphatidyl­inositol-Ankern, welche Glykoproteine mit Zellmembranen verbinden und dem Second Messenger Inositoltriphosphat.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ideal für die Zellbiologie, Metabolomik und biochemische Forschung
  • Vielseitig und anpassbar an eine Vielzahl von Labor- und Forschungsanwendungen
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
C Servo et al.
Diabetologia, 11(6), 575-580 (1975-12-01)
Cerebrospinal fluid (CSF) or CSF and plasma levels of sorbitol, 1,5-anhydroglucitol and myoinositol of diabetic and non-diabetic patients with normal kidney function and of diabetic and non-diabetic patients with impaired kidney function were measured by gas-liquid chromatography. The CSF sorbitol
Pascal M Groenen et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 189(6), 1713-1719 (2004-01-08)
The purpose of this study was to investigate the maternal and children's myo-inositol, glucose, and zinc status in association with spina bifida risk. Sixty-three mothers and 70 children with spina bifida and 102 control mothers and 85 control children were
Robert B Campenot et al.
Nature protocols, 4(12), 1869-1887 (2009-12-17)
The compartmented culture, in which primary neurons plated in a proximal compartment send their axons under silicone grease barriers and into left and right distal compartments, has enhanced the experimental capabilities of neuronal cultures. Treatments can be applied separately to
Nathan Czyzewicz et al.
Journal of experimental botany, 66(17), 5367-5374 (2015-07-03)
In the Arabidopsis thaliana genome, over 1000 putative genes encoding small, presumably secreted, signalling peptides can be recognized. However, a major obstacle in identifying the function of genes encoding small signalling peptides is the limited number of available loss-of-function mutants.
Nathan Czyzewicz et al.
Journal of experimental botany, 66(17), 5229-5243 (2015-07-19)
Plant roots are important for a wide range of processes, including nutrient and water uptake, anchoring and mechanical support, storage functions, and as the major interface with the soil environment. Several small signalling peptides and receptor kinases have been shown