Wichtige Dokumente
254150
Bismut(III)-nitrat Pentahydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Bismuth trinitrate pentahydrate
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystals
Eignung der Reaktion
core: bismuth
reagent type: catalyst
bp
75-80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30 °C (lit.)
SMILES String
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
InChIKey
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?