Merck
466700
Sigma-Aldrich
Tri-O-benzoyl-D-galactal
98%
Größe auswählen
5 G
CHF 178.00
CHF 178.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 178.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H22O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
458.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 178.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
SMILES String
O=C(OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H22O7/c28-25(19-10-4-1-5-11-19)32-18-23-24(34-27(30)21-14-8-3-9-15-21)22(16-17-31-23)33-26(29)20-12-6-2-7-13-20/h1-17,22-24H,18H2/t22-,23-,24-/m1/s1
InChIKey
OZFFEFRJEYIEGH-WXFUMESZSA-N
Anwendung
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)