Merck
46087
Sigma-Aldrich
Dichlor-ethyl-methylsilan
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Ethylmethyl-dichlorsilan
About This Item
Lineare Formel:
C2H5Si(CH3)Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.09
Beilstein:
1361374
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
Dichte
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H8Cl2Si/c1-3-6(2,4)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
PNECSTWRDNQOLT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)