Merck
460168
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglycol)-monooleat
average Mn ~460
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Mol-Gew.
average Mn ~460
Brechungsindex
n20/D 1.465
bp
>260 °C (lit.)
Säurezahl
3 KOH/g
Hydroxylzahl
90 mg KOH/g
Iodzahl
3
Löslichkeit
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
Dichte
0.969 g/mL at 25 °C
SMILES String
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h9-10,21H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChIKey
MUHFRORXWCGZGE-KTKRTIGZSA-N
Anwendung
Plasticizer, surfactant.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)