Merck
416177
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropanethoxylat
average Mn ~1,014
Synonym(e):
Trimethylolpropan-ethoxylat (20/3 EO/OH), Trimethylolpropan-ethoxylat (4.6 EO/OH), Trimethylolpropan-ethoxylat (4/15 EO/OH)
Größe auswählen
1 L
CHF 184.00
CHF 184.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 184.00
About This Item
Lineare Formel:
(C2H4O)n(C2H4O)n(C2H4O)nC6H14O
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 184.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~1,014
Brechungsindex
n20/D 1.472
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C
SMILES String
OCC(CO)(CO)CC.OCCO
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
444.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
229 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)