460176
Poly(ethylenglycol)-monooleat
average Mn ~860
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn ~860
Brechungsindex
n20/D 1.468
bp
>260 °C (lit.)
Säurezahl
4 KOH/g
Hydroxylzahl
62 mg KOH/g
Iodzahl
28
Löslichkeit
propylene glycol: insoluble
toluene, ethanol, acetone and water: soluble
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C
SMILES String
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h9-10,21H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChIKey
MUHFRORXWCGZGE-KTKRTIGZSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable