Merck
457299
Sigma-Aldrich
Poly-(tetrafluorethylenoxid-co-difluormethylenoxid)-α,ω-diol, ethoxyliert
average Mn ~2,200
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2CH2O)xCH2CF2O(CF2CF2O)y(CF2O)ZCF2CH2(OCH2CH2)xOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Spezifische Aktivität
~3 ethyl ether units/molecule
Mol-Gew.
average Mn ~2,200
Brechungsindex
n20/D 1.311 (lit.)
Viskosität
125 cSt(20 °C)(lit.)
Dichte
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCO.OC(O)(F)F.OCC(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)