Fortfahren mit
18620
Atto 633
BioReagent, suitable for fluorescence
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 368.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 368.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0,1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 627-633 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto 633 is a red-emitting fluorescence label with strong absorption, high quantum yield (64%), high photostability, good water solubility, and very little triplet formation. This label is optimized for use with diode laser excitation at 633 nm and characterized by high photostability.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
729986851790077
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥80.0% (HPCE)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)