Merck
563072
Sigma-Aldrich
3-Vinylanisol
97%
Synonym(e):
1-Ethenyl-3-methoxybenzene, 1-Methoxy-3-vinylbenzene, 3-Methoxystyrene, m-Methoxystyrene, m-Vinylanisole
Größe auswählen
5 G
CHF 177.00
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 177.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(OCH3)CHCH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5540 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
Dichte
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-5-4-6-9(7-8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
InChIKey
PECUPOXPPBBFLU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Inhibited with 1000ppm p-tert-butylcatechol
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77.78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)