Merck
455369
Sigma-Aldrich
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
Dichte
1.465 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cccc(c1C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)6-4(8(11,12)13)2-1-3-5(6)10/h1-3H
InChIKey
ZDRYDSJMVRRAAF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)