Merck
454788
Sigma-Aldrich
4-Iod-2-methylanilin
97%
About This Item
Lineare Formel:
IC6H3(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
86-89 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(I)ccc1N
InChI
1S/C7H8IN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
BGKLFAQCHHCZRZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of laterally substituted bistolane liquid crystals.
Hsu C-S, et al.
Liq. Cryst., 27(2), 283-287 (2000)
Synthesis and Fluorescence properties of Schiff bases of 4-hydroxy- 3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde Journal of Chemical and Pharmaceutical Research.
Thorat B R, et al.
Journal of Chemistry, 3(6), 1045-1054 (2011)
4-Iodo-2-methylaniline.
Luo W, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 64(3), 0591-0591 (2008)