147877
2-Brombuttersäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
99-103 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−4 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 15 part
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
Dichte
1.567 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
YAQLSKVCTLCIIE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter