Wichtige Dokumente
451398
Zinkbromid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Zinc dibromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
99.999% trace metals basis
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zinc
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
bp
~670 °C/1 atm (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
394 °C (lit.)
Löslichkeit
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
SMILES String
Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.