Merck
448818
Sigma-Aldrich
Anisol-d8
98 atom % D
Synonym(e):
Methoxybenzol-d8
Größe auswählen
1 G
CHF 436.00
CHF 436.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 436.00
About This Item
Lineare Formel:
C6D5OCD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 436.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.5145 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−37 °C (lit.)
Dichte
1.068 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OC([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
RDOXTESZEPMUJZ-JGUCLWPXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Samuel Jacobus Smit et al.
Frontiers in plant science, 10, 177-177 (2019-03-09)
Grapevine (Vitis vinifera L.) terpene synthases (VviTPS) are responsible for the biosynthesis of terpenic volatiles. Volatile profiling of nine commercial wine cultivars showed unique cultivar-specific variation in volatile terpenes emitted from grapevine flowers. The flower chemotypes of three divergent cultivars