Merck
446289
Sigma-Aldrich
Trichlor(pentamethylcyclopentadienyl)titan(IV)
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15Cl3Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Ti](Cl)Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.3ClH.Ti/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;/h1-5H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChIKey
QCEOZLISXJGWSW-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Catalyst for:
  • Transesterification reactions
  • Styrene polymerization
  • Piano-stool catalyst
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1