Merck
445584
Sigma-Aldrich
(S)-[2,2-Dimethyl-5-oxodioxolan-4-yl]-essigsäure
95%
Synonym(e):
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-essigsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]23/D +3.7°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
105-112 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)O[C@@H](CC(O)=O)C(=O)O1
InChI
1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChIKey
IDQOCLIWDMZKBZ-BYPYZUCNSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)