Merck
445037
Sigma-Aldrich
O-Ethylmethylphosphonthioat
90%
Synonym(e):
EMPSH, EMPTA
About This Item
Lineare Formel:
CH3P(S)(OH)OC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
90%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
bp
73 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOP(C)(S)=O
InChI
1S/C3H9O2PS/c1-3-5-6(2,4)7/h3H2,1-2H3,(H,4,7)
InChIKey
XXNRHOAJIUSMOQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)