Merck
D169102
Sigma-Aldrich
Dimethylmethylphosphonat
≥98%
Synonym(e):
Dimethoxymethylphosphinoxid, Fyrol DMMP, Methanphosphonsäure-Dimethylester, NSC 62240, Reoflam DMMP
Größe auswählen
5 G
CHF 30.40
100 G
CHF 52.60
500 G
CHF 72.60
CHF 30.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 30.40
100 G
CHF 52.60
500 G
CHF 72.60
About This Item
Lineare Formel:
CH3P(O)(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.08
Beilstein:
878263
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 30.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
Dichte
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COP(C)(=O)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-3H3
InChIKey
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dimethylmethylphosphonat ist eine phosphorhaltige organische Verbindung, die häufig als Flammschutzmittel verwendet wird.[1] Sie wird auch für die Herstellung von β-Ketophosphonaten aus Estern verwendet.[2]
Anwendung
Reagenz, verwendet bei der Umwandlung von Estern in Ketophosphonate.[3][4][5]
Zum Testen von SXFA-beschichteten chemischen SAW-Sensoren für den Nachweis von Organophosphorverbindungen
Als stimulierender chemischer Wirkstoff für das Testen der Schutzleistung von PSS-Membranen und funktionalisierten Adsorptionsmembranen
Reaktionsmittel für die photokatalytische Oxidation
Zusatzstoff für die Synthese von:
  • Flammschutzmittel mit hohem Phosphorgehalt und ungesättigtem Polyesterharz
  • UV-gehärtetem Epoxyacrylat bzw. mikroverkapseltem Phasenübergangsmaterial
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron, 49, 8541-8541 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 6769-6769 (1993)
Dimethyl methylphosphonate (DMMP) as an efficient flame retardant additive for the lithium-ion battery electrolytes
Xiang HF, et al.
Journal of Power Sources, 173(1), 562-564 (2007)
Tetrahedron Letters, 34, 4427-4427 (1993)
A General Procedure for the Preparation of β-Ketophosphonates
Maloney KM and Chung JYL
The Journal of Organic Chemistry, 74(19), 7574-7576 (2009)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf