Merck
444162
Sigma-Aldrich
Bariumiodat Monohydrat
98%
Größe auswählen
100 G
CHF 178.00
CHF 178.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 178.00
About This Item
Lineare Formel:
Ba(IO3)2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
505.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 178.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Assay
98%
Form
solid
SMILES String
O.[Ba++].[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HIO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;2*(H,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
InChIKey
JFEZLZKLXGWZEC-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)