443018
2,4,4-Trimethyl-1-penten
96%
Synonym(e):
α-Diisobutylen, Diisobutylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>3.8 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
83 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
96%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
736 °F
Expl.-Gr.
4.8 %
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
Dichte
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
InChIKey
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
25.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3.9 °C - closed cup