Wichtige Dokumente
442712
Lithiumeisen(III)-oxid
95%
Synonym(e):
Lithiumferrit
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
powder
Mol-Gew.
Mw 94.78 g/mol
Zusammensetzung
LiFeO2
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Partikelgröße
<1 μm
Dichte
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[Li+].[O-][Fe]=O
InChI
1S/Fe.Li.2O/q;+1;;-1
InChIKey
JXGGISJJMPYXGJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Lact.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.