Merck
915432
Sigma-Aldrich
Lithium manganese nickel oxide
spinel, powder, battery grade
Synonym(e):
LMNO, NANOMYTE® SP-10
Größe auswählen
50 G
CHF 126.00
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 126.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Li2Mn3NiO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
Minimum Capacity: 115 mAh/g
Nominal Capacity (0.1C): ≥130 mAh/g
Form
powder
Mol-Gew.
Mw 365.38 g/mol
Zusammensetzung
Li2Mn3NiO8
Durchschnittliche Teilgröße
5-7 μm (APS)
Korngröße
50-70 nm
Dichte
4.27 g/cm3 (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Lithium manganese nickel oxide is a cathode material that can be charged at high voltage. Due to the high potential, the material has a higher energy density compared to lithium cobalt oxide and lithium iron phosphate.
Rechtliche Hinweise
NANOMYTE is a registered trademark of NEI Corporation
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Li-ion battery materials: present and future
N Nitta, et al.
Materials Today, 18(5), 252-264 (2015)
The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives
G Zubi, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 89, 292-308 (2018)