Merck
442445
Sigma-Aldrich
Triphenylboran -Lösung
0.25 M in THF
Synonym(e):
Triphenylborane
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)3B
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Konzentration
0.25 M in THF
bp
65-67 °C
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C
SMILES String
c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
MXSVLWZRHLXFKH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)