Merck
441929
Sigma-Aldrich
6-Nitro-2-benzothiazolinon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
viscous liquid
mp (Schmelzpunkt)
246 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)Sc2c1
InChI
1S/C7H4N2O3S/c10-7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)13-7/h1-3H,(H,8,10)
InChIKey
QITPMSSAFSZYOP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
6-Nitro-2-benzothiazolinone is a 6-substituted 2-benzothiazolinone.
Anwendung
6-Nitro-2-benzothiazolinone may be used as a starting reagent for the synthesis of 3-alkyl-6-nitro-2-benzothiazolinones.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
3-Alkyl derivatives of 6-acetamido-and 6-nitro-2-benzothiazolinones as plant growth stimulators.
Sidoova E, et al.
Chemical Papers, 46, 55-58 (1992)