Merck
440515
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-oxazolidinon
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.18
Beilstein:
1099836
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]21/D −16°, c = 6 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-7(2,3)5-4-10-6(9)8-5/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChIKey
WKUHGFGTMLOSKM-RXMQYKEDSA-N
Anwendung
Vielseitiger chiraler Hilfsstoff für asymmetrische Synthesen. Für einen Übersichtsartikel siehe Aldrichimica Acta .[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)