Wichtige Dokumente
440450
3,5-Dinitrophenyl-isocyanat
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
82-87 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)N=C=O
InChI
1S/C7H3N3O5/c11-4-8-5-1-6(9(12)13)3-7(2-5)10(14)15/h1-3H
InChIKey
JZPRXQSCMBDGKP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?