Wichtige Dokumente
695599
2-(2-(Diphenylphosphino)ethyl)pyridin
kanata purity
Synonym(e):
1-(Diphenylphosphino)-2-(2-pyridyl)ethane, Diphenyl(2-(pyridin-2-yl)ethyl)phosphine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
58-62 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C(Cc1ccccn1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18NP/c1-3-10-18(11-4-1)21(19-12-5-2-6-13-19)16-14-17-9-7-8-15-20-17/h1-13,15H,14,16H2
InChIKey
ARSGXAZDYSTSKI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Aminophosphine Ligands