Wichtige Dokumente
431451
Natriumnitroprussiat Dihydrat
Synonym(e):
Natriumnitroferricyanid(III), Nitroprussid, SNP, di-Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): passes test
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
InChIKey
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)