Wichtige Dokumente
424927
Propylenglycolpropylether
99%
Synonym(e):
1-Propoxy-2-propanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
140-160 °C (lit.)
Dichte
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCOCC(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
FENFUOGYJVOCRY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
115.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?