Merck
422312
Sigma-Aldrich
Certrifluormethansulfonat Hydrat
19-23% Ce basis
Synonym(e):
Certriflat
About This Item
Lineare Formel:
Cen(CF3SO3) x H2O
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: cerium
reagent type: catalyst
Konzentration
19-23% Ce
SMILES String
O.[Ce+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ce.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChIKey
WETFAJNJKMKTDE-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Efficient catalyst for the ring opening of epoxides, providing high regio- and stereoselectivity.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Iranpoor, N. et al.
Synthetic Communications, 28, 347-347 (1998)