Merck
563226
Sigma-Aldrich
Cer(III)-bromid
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Cerium tribromide, Cerous bromide
Größe auswählen
25 G
CHF 145.00
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 145.00
About This Item
Lineare Formel:
CeBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.83
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
synthesis grade
Qualitätsniveau
Produktlinie
AnhydroBeads
Assay
99.99% trace metals basis
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
SMILES String
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Rechtliche Hinweise
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)