Wichtige Dokumente
425664
Dysprosium(III)-trifluormethansulfonat
98%
Synonym(e):
Dysprosium(III)-triflat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: dysprosium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
SMILES String
[Dy+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Dy/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChIKey
XSVCYDUEICANRJ-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Aza-Piancatelli rearrangement
- Friedel-Crafts alkylation
- Ring-opening polymerization reactions
- Microwave-assisted Kabachnik-Fields condensation
- Cycloaddition reactions (Lewis-acid catalyst)
- Fries rearrangement
- Enantioselective glyoxalate-ene reactions
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Quantum dots (QDs): Semiconductor nanoparticles with diverse applications including displays, lighting, and biomedical imaging.