Merck
421693
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-3-cyclohexyl-1-propanol
90%
Synonym(e):
(S)-(−)-2-(tert.-Butoxycarbonylamino)-3-cyclohexyl-1-propanol
About This Item
Lineare Formel:
C6H11CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −25°, c = 1 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
Dichte
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1CCCCC1
InChI
1S/C14H27NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h11-12,16H,4-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
InChIKey
BOJQBBXPSVGTQT-LBPRGKRZSA-N
Anwendung
Precursor to (S)-N-t-Boc-cyclohexylalaninal.[1] This precursor was oxidized to the corresponding α-amino aldehyde in good yield and high optical purity.[2]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D.J. Krysan et al.
Organic preparations and procedures international, 25, 437-437 (1993)
M.R. Leanna et al.
Tetrahedron Letters, 33, 5029-5029 (1992)