Wichtige Dokumente
8.51017
Sigma-Aldrich
Boc-amino-oxyacetic acid
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-NH-O-CH 2COOH, Boc-Aoa-OH
Größe auswählen
1 G
CHF 71.00
5 G
CHF 287.00
CHF 71.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 71.00
5 G
CHF 287.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 71.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
115 °C (decomposes)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(OCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H13NO5/c1-7(2,3)13-6(11)8-12-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
InChIKey
QBXODCKYUZNZCY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This reagent can be used to introduce a hydroxylamine functionality to N-terminal or side-chain amino groups. The use of this reagent may lead to double acylation of the hydroxylamine nitrogen. Hydroxylamine-labeled peptides prepared in this manner can be ligated in aqueous solution at pH 3.5 to aldehyde-containing peptides via oxime formation.
Verlinkung
Replaces: 01-63-0060
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 98 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3