Merck
419605
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-propenylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
Größe auswählen
100 ML
CHF 88.90
CHF 88.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 88.90
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=C(CH3)MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 88.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
bp
67 °C
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES String
C\C=C(/C)[Mg]Br
InChI
1S/C4H7.BrH.Mg/c1-3-4-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
FEJKWDUHNFCDRZ-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)