Merck
418978
Sigma-Aldrich
(DHQ)2Pyr
97%
Synonym(e):
Hydrochinin-(2,5-diphenyl-4,6-pyrimidindiyl)-diether
Größe auswählen
1 G
CHF 232.00
CHF 232.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 232.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C56H60N6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
881.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 232.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +455°, c = 1.2 in methanol
Verunreinigungen
<3% ethyl acetate
mp (Schmelzpunkt)
245-248 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
CC[C@H]1CN2CCC1C[C@@H]2[C@H](Oc3nc(nc(O[C@@H]([C@@H]4CC5CC[N@H]4C[C@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c3-c8ccccc8)-c9ccccc9)c%10ccnc%11ccc(OC)cc%10%11
InChI
1S/C56H60N6O4/c1-5-35-33-61-27-23-39(35)29-49(61)52(43-21-25-57-47-19-17-41(63-3)31-45(43)47)65-55-51(37-13-9-7-10-14-37)56(60-54(59-55)38-15-11-8-12-16-38)66-53(50-30-40-24-28-62(50)34-36(40)6-2)44-22-26-58-48-20-18-42(64-4)32-46(44)48/h7-22,25-26,31-32,35-36,39-40,49-50,52-53H,5-6,23-24,27-30,33-34H2,1-4H3/t35-,36?,39?,40+,49?,50?,52+,53+/m0/s1
InChIKey
SWKRDCRSJPRVNF-RMMANSCUSA-N
Rechtliche Hinweise
Sold under license from Rhodia Pharma Solutions.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
Asymmetric phase-transfer catalysis (PTC) has been recognized as a “green” alternative to many homogeneous synthetic organic transformations, and has found widespread application. Synthetically modified cinchona alkaloids are typical chiral organocatalysts used in asymmetric PTC.
Verwandter Inhalt
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.