Merck
359599
Sigma-Aldrich
cis-4-Benzyloxy-2-buten-1-ol
≥95%
Synonym(e):
cis-2-Buten-1,4-diol-monobenzylether
Größe auswählen
5 ML
CHF 164.00
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 164.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OCH2CH=CHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
Beilstein:
3605116
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.534 (lit.)
bp
105-108 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC\C=C/COCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-7,12H,8-10H2/b5-4-
InChIKey
CGLJRLXTVXHOLX-PLNGDYQASA-N
Anwendung
cis-4-Benzyloxy-2-buten-1-ol may be used in the synthesis of cis-4-benzyloxybuten-2-ylamine via Mitsunobu reaction.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of Novel 3-Substituted Pyrrolo[2,3-b]quinoxalines via an Intramolecular Heck Reaction on an Aminoquinoxaline Scaffold.
Jie Jack Li
The Journal of organic chemistry, 64(22), 8425-8427 (2001-10-25)