Merck
418773
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-3-methyl-2(1H)-chinazolinon
99%
Größe auswählen
50 G
CHF 65.20
CHF 65.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 65.20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 65.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
200-203 °C (lit.)
SMILES String
CN1Cc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C9H10N2O/c1-11-6-7-4-2-3-5-8(7)10-9(11)12/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,12)
InChIKey
GINUUQLRYXHAPB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Timothy P C Rooney et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(24), 6126-6130 (2014-05-14)
The benzoxazinone and dihydroquinoxalinone fragments were employed as novel acetyl lysine mimics in the development of CREBBP bromodomain ligands. While the benzoxazinone series showed low affinity for the CREBBP bromodomain, expansion of the dihydroquinoxalinone series resulted in the first potent