373885
Glycerinpropoxylat-block-ethoxylat
average Mn ~5,300
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
functionality 2.5
Mol-Gew.
average Mn ~5,300
Enthält
400-800 ppm BHT as inhibitor
Zusammensetzung
ethoxylate, 15%
propoxylate, 85%
Dichte
1.013 g/mL at 25 °C
SMILES String
OCCO.CC(O)CO.OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3.C3H8O2.C2H6O2/c4-1-3(6)2-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h3-6H,1-2H2;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChIKey
VKVYTKULMKDWLP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable