410284
Glycerinpropoxylat
average Mn ~266
Synonym(e):
Glycerin-propoxylat (1PO/OH)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Form
liquid
Mol-Gew.
average Mn ~266
Brechungsindex
n20/D 1.46
Löslichkeit
H2O: soluble 1.000 g/L
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C12H26O9/c13-5-9(16)1-3-19-12(21-8-11(18)7-15)20-4-2-10(17)6-14/h9-18H,1-8H2
InChIKey
ZSKSVMDBXFSLMZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable