Merck
JKP2003R
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average Mn 10,000
Synonym(e):
4arm-PEG, Polyethylene glycol
Größe auswählen
1 G
CHF 267.00
CHF 267.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 267.00
About This Item
Lineare Formel:
C(CH2O(CH2CH2O)nH)4
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 267.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 10,000
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Tokuda, E.Y., et al.
Biomaterials, 35(14) (2014)
Azagarsamy, M.A., et al.
ACS Macro Letters, 3(6) (2014)
Xu, J., E. Feng, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
Farooque, T.M., et al.
Biomaterials, 35(9) (2014)
Artikel
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.