Merck
41609
Sigma-Aldrich
(R)-(4-Fluorphenyl)-oxiran
technical, ≥90.0% (GC)
Synonym(e):
(R)-4-Fluorstyroloxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7FO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.14
Beilstein:
4350328
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Assay
≥90.0% (GC)
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5
SMILES String
Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m0/s1
InChIKey
ICVNPQMUUHPPOK-QMMMGPOBSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
72.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)