Merck
534765
Sigma-Aldrich
4-Fluorstyroloxid
95%
Synonym(e):
2-(4-Fluorphenyl)-oxiran
Größe auswählen
5 G
CHF 97.10
CHF 97.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 97.10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7FO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 97.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
92 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
InChIKey
ICVNPQMUUHPPOK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
72.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)